Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STMN3 Protein
A cDNA sequence encoding the STMN3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13622-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904179
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
STMN3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDMEVKQLDK RASGQSFEVI LKSPSDLSPE SPMLSSPPKK KDTSLEELQK RLEAAEERRK TQEAQVLKQL AERREHEREV LHKALEENNN FSRQAEEKLN YKMELSKEIR EAHLAALRER LREKELHAAE VRRNKEQREE MSG
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STMN3 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.