Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STX2 Protein
A cDNA sequence encoding the STX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13634-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904219
  • 181.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
STX2 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The STX2 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 50% glycerol.
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMRDRL PDLTACRKND DGDTVVVVEK DHFMDDFFHQ VEEIRNSIDK ITQYVEEVKK NHSIILSAPN PEGKIKEELE DLNKEIKKTA NKIRAKLKAI EQSFDQDESG NRTSVDLRIR RTQHSVLSRK FVEAMAEYNE AQTLFRERSK GRIQRQLEIT GRTTTDDELE EMLESGKPSI FTSDIISDSQ ITRQALNEIE SRHKDIMKLE TSIRELHEMF MDMAMFVETQ GEMINNIERN VMNATDYVEH AKEETKKAIK YQSKARRKK