missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human STXBP6 Protein

A cDNA sequence encoding the STXBP6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13637-20ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15904229

  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

STXBP6 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSAKSAI SKEIFAPLDE RMLGAVQVKR RTKKKIPFLA TGGQGEYLTY ICLSVTNKKP TQASITKVKQ FEGSTSFVRR SQWMLEQLRQ VNGIDPNGDS AEFDLLFENA FDQWVASTAS EKCTFFQILH HTCQRYLTDR KPEFINCQSK IMGGNSILHS AADSVTSAVQ KASQALNERG ERLGRAEEKT EDLKNSAQQF AETAHKLAMK HKC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STXBP6 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote