Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUMO2 Protein
A cDNA sequence encoding the SUMO2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13649-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904269
  • 137.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
6613
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MADEKPKEGV KTENNDHINL KVAGQDGSVV QFKIKRHTPL SKLMKAYCER QGLSMRQIRF RFDGQPINET DTPAQLEMED EDTIDVFQQQ TGGVY
SUMO2 Protein
Research Use Only
SUMO2
Human
Untagged
SUMO2 at 100microg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.