missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SYT11 Protein

A cDNA sequence encoding the SYT11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13658-10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15904299

  • 181.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

23208
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SYT11
Human
His
SYT11 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 50% glycerol.
SYT11 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSWSCCHQQ AEKKQKNPPY KFIHMLKGIS IYPETLSNKK KIIKVRRDKD GPGREGGRRN LLVDAAEAGL LSRDKDPRGP SSGSCIDQLP IKMDYGEELR SPITSLTPGE SKTTSPSSPE EDVMLGSLTF SVDYNFPKKA LVVTIQEAHG LPVMDDQTQG SDPYIKMTIL PDKRHRVKTR VLRKTLDPVF DETFTFYGIP YSQLQDLVLH FLVLSFDRFS RDDVIGEVMV PLAGVDPSTG KVQLTRDIIK RNIQKCISRG ELQVSLSYQP VAQRMTVVVL KARHLPKMDI TGLSGNPYVK VNVYYGRKRI AKKKTHVKKC TLNPIFNESF IYDIPTDLLP DISIEFLVID FDRTTKNEVV GRLILGAHSV TASGAEHWRE VCESPRKPVA KWHSLSEY
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote