Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAF11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAF11, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001257417.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 6882 |
Name | TAF11 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16019840
|
enQuireBio™
QP7620-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16039840
|
enQuireBio™
QP7620-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16029840
|
enQuireBio™
QP7620-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16049840
|
enQuireBio™
QP7620-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16059840
|
enQuireBio™
QP7620-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16069840
|
enQuireBio™
QP7620-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001257417.1 | |
TAF11 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6882 | |
Research Use Only | |
TAF11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDDAHESPSD KGGETGESDE TAAVPGDPGA TDTDGIPEET DGDADVDLKE AAAEEGELES QDVSDLTTVE REDSSLLNPA AKKLKIDTKE KKEKKQKVDE DEIQKMQILV SSFSEEQLNR YEMYRRSAFP KAAIKRLIQS ITGTSVSQNV VIAMSGISKV FVGEVVEEAL DVCEKWGEMP PLQPKHMREA VRRLKSKGQI PNSKHKKIIF F | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |