Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCF4 Protein
A cDNA sequence encoding the TCF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13710-HIS-INSECT-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924459
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TCF4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKFKQCR CSDTGLCCLD HEGKAEVYAP SASTADYNRD SPGYPSSKPA TSTFPSSFFM QDGHHSSDPW SSSSGMNQPG YAGMLGNSSH IPQSSSYCSL HPHERLSYPS HSSADINSSL PPMSTFHRSG TNHYSTSSCT PPANGTDSIM ANRGSGAAGS SQTGDALGKA LASIYSPDHT NNSFSSNPST PVGSPPSLSA GTAVWSRNGG QASSSPNYEG PLHSLQSRIE DRLERLDDAI HVLRNHAVGP STAMPGGHGD MHGIIGPSHN GAMGGLGSGY GTGLLSANRH SLMVGTHRED GVALRGSHSL LPNQVPVPQL PVQSATSPDL NPPQDPYRGM PPGLQGQSVS SGSSEIKSDD EGDENLQDTK SSEDKKLDDD KKDIKSITSN NDDEDLTPEQ KAEREKERRM ANNARERLRV RDINEAFKEL GRMVQLHLKS DKPQTKLLIL HQAVAVILSL EQQVRERNLN PKAACLKRRE EEKVSSEPPP LSLAGPHPGM GDASNHMGQM
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TCF4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.