Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TCP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13713-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904469
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TCP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEGPLSVFGD RSTGETIRSQ NVMAAASIAN IVKSSLGPVG LDKMLVDDIG DVTITNDGAT ILKLLEVEHP AAKVLCELAD LQDKEVGDGT TSVVIIAAEL LKNADELVKQ KIHPTSVISG YRLACKEAVR YINENLIVNT DELGRDCLIN AAKTSMSSKI IGINGDFFAN MVVDAVLAIK YTDIRGQPRY PVNSVNILKA HGRSQMESML ISGYALNCVV GSQGMPKRIV NAKIACLDFS LQKTKMKLGV QVVITDPEKL DQIRQRESDI TKERIQKILA TGANVILTTG GIDDMCLKYF VEAGAMAVRR VLKRDLKRIA KASGATILST LANLEGEETF EAAMLGQAEE VVQERICDDE LILIKNTKAR TSASIILRGA NDFMCDEMER SLHDALCVVK RVLESKSVVP GGGAVEAALS IYLENYATSM GSREQLAIAE FARSLLVIPN TLAVNAAQDS TDLVAKLRAF HNEAQVNPER KNLKWIGLDL SNGKPRDNKQ AGVFEPTIVK VKSLKFATEA AITILRIDDL IKLHPESKDD KHGSYEDAVH SGALND
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TCP1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1mM PMSF and 10% Glycerol.