Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Telomerase protein component 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Telomerase protein component 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8918-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037171
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_009041.2
Telomerase protein component 1 Protein
Research Use Only
TEP1
Recombinant Protein
E. coli
LKLLCMKPGD APSEIWSSYT ENPMILSTHK EYGIFVLQPK DPGVLSFLRQ KESGEFEERL NFDINLENPS RTLISITQAK PESESSFLCA SSDGILWNLA KCSPEGEWTT GNMWQKKANT PETQTPGTDP STCRESDASM DSDASMDSEP TPHLKTRQRR KIHSGSVTAL HVLPELLVTA SKDRDVKLWE RPSMQLLGLF RCE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7011
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol