Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF10C Protein
A cDNA sequence encoding the TNFRSF10C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13767-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914639
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
8794
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSATTARQE EVPQQTVAPQ QQRHSFKGEE CPAGSHRSEH TGACNPCTEG VDYTNASNNE PSCFPCTVCK SDQKHKSSCT MTRDTVCQCK EGTFRNENSP EMCRKCSRCP SGEVQVSNCT SWDDIQCVEE FGANATVETP AAEETMNTSP GTPAPAAEET MNTSPGTPAP AAEETMTTSP GTPAPAAEET MTTSPGTPAP AAEETMTTSP GTPA
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
TNFRSF10C Protein
Research Use Only
TNFRSF10C
Human
His
TNFRSF10C protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.