Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPM1 Protein
A cDNA sequence encoding the TPM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13794-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914729
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TPM1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDAIKKKMQM LKLDKENALD RAEQAEADKK AAEDRSKQLE DELVSLQKKL KGTEDELDKY SEALKDAQEKLELAEKKATD AEADVASLNR RIQLVEEELD RAQERLATAL QKLEEAEKAA DESERGMKVI ESRAQKDEEK MEIQEIQLKE AKHIAEDADRKYEEVARKLV IIESDLERAE ERAELSEGQV RQLEEQLRIM DQTLKALMAA EDKYSQKEDR YEEEIKVLSD KLKEAETRAE FAERSVTKLEKSIDDLEDEL YAQKLKYKAI SEELDHALND MTSM
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TPM1 0.5 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol.