Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPSAB1 Protein
A cDNA sequence encoding the TPSAB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13798-HIS-EC-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924739
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TPSAB1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
IVGGQEAPRS KWPWQVSLRV HGPYWMHFCG GSLIHPQWVL TAAHCVGPDV KDLAALRVQL REQHLYYQDQ LLPVSRIIVH PQFYTAQIGA DIALLELEEP VNVSSHVHTV TLPPASETFP PGMPCWVTGW GDVDNDERLP PPFPLKQVKV PIMENHICDA KYHLGAYTGD DVRIVRDDML CAGNTRRDSC QGDSGGPLVC KVNGTWLQAG VVSWGEGCAQ PNRPGIYTRV TYYLDWIHHY VPKKPHHHHH H
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TPSAB1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 20% glycerol.