Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription factor SOX-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription factor SOX-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6718-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16075350
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_003097.1
Transcription factor SOX-2 Protein
Research Use Only
SOX2
Recombinant Protein
E. coli
MYNMMETELK PPGPQQTSGG GGGNSTAAAA GGNQKNSPDR VKRPMNAFMV WSRGQRRKMA QENPKMHNSE ISKRLGAEWK LLSETEKRPF IDEAKRLRAL HMKEHPDYKY RPRRKTKTLM KKDKYTLPGG LLAPGGNSMA SGVGVGAGLG AGVNQRMDSY AHMNGWSNGS YSMMQDQLGY PQHPGLNAHG AAQMQPMHRY DVSALQYNSM TSSQTYMNGS PTYSMSYSQQ GTPGMALGSM GSVVKSEASS SPPVVTSSSH SRAPCQAGDL RDMISMYLPG AEVPEPAAPS RLHMSQHYQS GPVPGTAING TLPLSHM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6657
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol