Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TWF1 Protein
A cDNA sequence encoding the TWF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13841-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914879
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TWF1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMLYAA TRATLKKEFG GGHIKDEVFG TVKEDVSLHG YKKYLLSQSS PAPLTAAEEE LRQIKINEVQ TDVGVDTKHQ TLQGVAFPIS REAFQALEKL NNRQLNYVQL EIDIKNEIII LANTTNTELK DLPKRIPKDS ARYHFFLYKH SHEGDYLESI VFIYSMPGYT CSIRERMLYS SCKSRLLEIV ERQLQMDVIR KIEIDNGDEL TADFLYEEVH PKQHAHKQSF AKPKGPAGKR GIRRLIRGPA ETEATTD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TWF1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.