Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBL4A Protein
A cDNA sequence encoding the UBL4A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13873-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924979
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
UBL4A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MQLTVKALQG RECSLQVPED ELVSTLKQLV SEKLNVPVRQ QRLLFKGKAL ADGKRLSDYS IGPNSKLNLV VKPLEKVLLE EGEAQRLADS PPPQVWQLIS KVLARHFSAA DASRVLEQLQ RDYERSLSRL TLDDIERLAS RFLHPEVTET MEKGFSKLEH HHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UBL4A protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl.