missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Unconventional myosin-XIX Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Unconventional myosin-XIX, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001028752.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 80179 |
Name | Unconventional myosin-XIX Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16041301
|
enQuireBio™
QP7873-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16061301
|
enQuireBio™
QP7873-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16051301
|
enQuireBio™
QP7873-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16071301
|
enQuireBio™
QP7873-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16081301
|
enQuireBio™
QP7873-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16091301
|
enQuireBio™
QP7873-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001028752.1 | |
Unconventional myosin-XIX Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 4 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
80179 | |
Research Use Only | |
MYO19 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LQQVNGHNPG SDGQAREYLR EDLQEFLGGE VLLYKLDDLT RVNPVTLETV LRCLQARYMA DTFYTNAGCT LVALNPFKPV PQLYSPELMR EYHAAPQPQK LKPHVFTVGE QTYRNVKSLI EPVNQSIVVS GESGAGKTWT SRCLMKFYAV VATSPASWES HKIAERIEQR ILNSNPVMEA FGNACTLRNN NSSRFGKFIQ LQLNRAQQMT GAAVQTYLLE KTRVACQASS ERNFHIFYQI CKGASEDERL QWHLPEGAAF SWLPNPERSL EEDCFEVTRE AMLHLGIDTP TQNNIFKVLA GLLHLGNIQF AASEDEAQPC QPMDDAKYSV RTAASLLGLP EDVLLEMVQI RTIRAGRQQQ VFRKPCARAE CDTRRDCLAK LIYARLFDWL VSVINSSICA DTDSWTTFIG LLDVYGFESF PDNSLEQLCI NYANEKLQLE ACGLVETIHI SAAGFPIRVS HRNFVERYKL LRRLHPCTSS GPDSPYPAKG LPEWCPHSEE ATLEPLIQDI LHTLPVLTQA AAITGDSAEA MPAPMHCGRT KVFMTDSMLE LLECGRARVL EQCARCIQGG WRRHRHREQE RQWRAVMLIQ AAIRSWLTRK HIQRLHAAAT VIKRAWQKWR IRMACLAAKE LDGVEEKHFS QAPCSLSTSP LQTRLLEAII RLWPLGLVLA NTAMGVGSFQ RKLVVWACLQ LPRGSPSSYT VQTAQDQAGV TSIRALPQGS IKFHCRKSPL RYADICPEPS PYSITGFNQI LLERHRLIHV TSSAFTGLG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |