Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VRK3 Protein
A cDNA sequence encoding the VRK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | VRK3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15935209
|
enQuireBio™
QP13947-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915209
|
enQuireBio™
QP13947-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925209
|
enQuireBio™
QP13947-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
VRK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The VRK3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMISFCPD CGKSIQAAFK FCPYCGNSLP VEEHVGSQTF VNPHVSSFQG SKRGLNSSFE TSPKKVKWSS TVTSPRLSLF SDGDSSESED TLSSSERSKG SGSRPPTPKS SPQKTRKSPQ VTRGSPQKTS CSPQKTRQSP QTLKRSRVTT SLEALPTGTV LTDKSGRQWK LKSFQTRDNQ GILYEAAPTS TLTCDSGPQK QKFSLKLDAK DGRLFNEQNF FQRAAKPLQV NKWKKLYSTP LLAIPTCMGF GVHQDKYRFL VLPSLGRSLQ SALDVSPKHV LSERSVLQVA CRLLDALEFL HENEYVHGNV TAENIFVDPE DQSQVTLAGY GFAFRYCPSG KHVAYVEGSR SPHEGDLEFI SMDLHKGCGP SRRSDLQSLG YCMLKWLYGF LPWTNCLPNT EDIMKQKQKF VDKPGPFVGP CGHWIRPSET LQKYLKVVMA LTYEEKPPYA MLRNNLEALL QDLRVSPYDP IGLPMVP | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |