Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WWOX Protein
A cDNA sequence encoding the WWOX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name WWOX Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15935269
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13967-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15915269
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13967-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15925269
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13967-1MG
1 mg
7875.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WWOX Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The WWOX solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris pH 8.0, and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAALRYAGLD DTDSEDELPP GWEERTTKDG WVYYANHTEE KTQWEHPKTG KRKRVAGDLP YGWEQETDEN GQVFFVDHIN KRTTYLDPRL AFTVDDNPTK PTTRQRYDGS TTAMEILQGR DFTGKVVVVT GANSGIGFET AKSFALHGAH VILACRNMAR ASEAVSRILE EWQQGAATTV YCAAVPELEG LGGMYFNNCC RCMPSPEAQS EETARTLWAL SERLIQERLG SQSG
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.