Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human XCL1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) XCL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8667-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16045861
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002986.1
XCL1 Protein
Research Use Only
XCL1
Recombinant Protein
E. coli
VGSEVSDKRT CVSLTTQRLP VSRIKTYTIT EGSLRAVIFI TKRGLKVCAD PQATWVRDVV RSMDRKSNTR NNMIQTKPTG TQQSTNTAVT LTG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6375
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol