Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human XRCC2 Protein
A cDNA sequence encoding the XRCC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | XRCC2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915289
|
enQuireBio™
QP13973-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905289
|
enQuireBio™
QP13973-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15995279
|
enQuireBio™
QP13973-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
XRCC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The XRCC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCSAFHR AESGTELLAR LEGRSSLKEI EPNLFADEDS PVHGDILEFH GPEGTGKTEM LYHLTARCIL PKSEGGLEVE VLFIDTDYHF DMLRLVTILE HRLSQSSEEI IKYCLGRFFL VYCSSSTHLL LTLYSLESMF CSHPSLCLLI LDSLSAFYWI DRVNGGESVN LQESTLRKCS QCLEKLVNDY RLVLFATTQT IMQKASSSSE EPSHASRRLC DVDIDYRPYL CKAWQQLVKH RMFFSKQDDS QSSNQFSLVS RCLKSNSLKK HFFIIGESGV EFC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |