Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Fort Warren / 1 / 1950) Nucleocapsid Protein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Fort Warren/1/1950 H1N1) Influenza A H1N1 (strain A/Fort Warren/1/1950) Nucleocapsid, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00 € - 3745.00 €
Spezifikation
Name | Influenza A H1N1 (Fort Warren / 1 / 1950) Nucleocapsid Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | NP |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16047320
|
enQuireBio™
QP7081-10UG |
10 μg |
440.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16087320
|
enQuireBio™
QP7081-50UG |
50 μg |
630.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037320
|
enQuireBio™
QP7081-100UG |
100 μg |
1070.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16067320
|
enQuireBio™
QP7081-200UG |
200 μg |
1765.00 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16077320
|
enQuireBio™
QP7081-500UG |
500 μg |
2360.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16057320
|
enQuireBio™
QP7081-1MG |
1 mg |
3745.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Influenza A H1N1 (Fort Warren / 1 / 1950) Nucleocapsid Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Influenza | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
NP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASQGTKRSY EQMETDGDRQ NATEIRASVG KMIDGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYKRV DGKWMRELVL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHMMIWH SNLNDTTYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEKEGYSLVG IDPFKLLQNS QVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACNSAAFED LRVSSFIRGT KVIPRGKLST RGVQIASNEN MDTMGSSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASAGQISIQP TFSVQRNLPF DKTTIMAAFT GNAEGRTSDM RAEIIRMMES ARPEEVSFQG RGVFELSDER AANPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |