Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus Influenza A H1N1 (strain A/New Jersey/8/1976) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00 € - 3745.00 €
Spezifikation
Name | Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | NP |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16027420
|
enQuireBio™
QP7117-10UG |
10 μg |
440.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16067420
|
enQuireBio™
QP7117-50UG |
50 μg |
630.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16017420
|
enQuireBio™
QP7117-100UG |
100 μg |
1070.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16047420
|
enQuireBio™
QP7117-200UG |
200 μg |
1765.00 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16057420
|
enQuireBio™
QP7117-500UG |
500 μg |
2360.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037420
|
enQuireBio™
QP7117-1MG |
1 mg |
3745.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Influenza | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
NP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASQGTKRSY EQMETGGERQ DATEIRASVG RMIGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS ITIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYKRI DGKWMRELIL YDKEEIRRVW RQANNGEDAT AGLTHIMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTIA MELIGMIKRG INDRNFWRGE NGRRTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGLAVASGHD FEREGYSLVG IDPFKLLQNS QVFSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSGFIRGK KVVPRGRLST RGVQIASNEN VEAMDSSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQK ASADQISVQP TFSVQRNLPF ERATVMAAFI GDNEGRTSDM RTEIIRMMES AKPEDLSFQG RGVFELSDEK ATNPIVPSFD MNNEGSYFFG DNAEEYDN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |