Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H1N1 Beijing Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP12074-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15909288
  • 3030.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Influenza H1N1 Beijing Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The H1N1 A/Beijing/262/95 solution contains STE, 0.09% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.