Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Steroid C26-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Steroid C26-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_218062.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 887782 |
Name | M. tuberculosis Steroid C26-monooxygenase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16037870
|
enQuireBio™
QP7253-YE-100UG |
100 μg |
1100.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16077870
|
enQuireBio™
QP7253-YE-500UG |
500 μg |
2650.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16047870
|
enQuireBio™
QP7253-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067870
|
enQuireBio™
QP7253-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16087870
|
enQuireBio™
QP7253-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16057870
|
enQuireBio™
QP7253-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_218062.1 | |
M. tuberculosis Steroid C26-monooxygenase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
M. tuberculosis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
887782 | |
Research Use Only | |
cyp125 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSWNHQSVEI AVRRTTVPSP NLPPGFDFTD PAIYAERLPV AEFAELRSAA PIWWNGQDPG KGGGFHDGGF WAITKLNDVK EISRHSDVFS SYENGVIPRF KNDIAREDIE VQRFVMLNMD APHHTRLRKI ISRGFTPRAV GRLHDELQER AQKIAAEAAA AGSGDFVEQV SCELPLQAIA GLLGVPQEDR GKLFHWSNEM TGNEDPEYAH IDPKASSAEL IGYAMKMAEE KAKNPADDIV TQLIQADIDG EKLSDDEFGF FVVMLAVAGN ETTRNSITQG MMAFAEHPDQ WELYKKVRPE TAADEIVRWA TPVTAFQRTA LRDYELSGVQ IKKGQRVVMF YRSANFDEEV FQDPFTFNIL RNPNPHVGFG GTGAHYCIGA NLARMTINLI FNAVADHMPD LKPISAPERL RSGWLNGIKH WQVDYTGRCP VAH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |