Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ARSA Protein
A cDNA sequence encoding the ARSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | ARSA Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15946078
|
enQuireBio™
QP11079-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926078
|
enQuireBio™
QP11079-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936078
|
enQuireBio™
QP11079-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
ARSA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
ARSA protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPSPPNILL IFADDLGYGD LGSYGHPSST TPNLDQLAEG GLRFTDFYVP VSLCTPSRAA LLTGRLPVRS GMYPGVLGPS SQGGLPLEEV TLAEVLAARG YLTGMAGKWH LGVGPEGAFL PPHQGFHRFL GIPYSHDQGP CQNLTCFPPD IPCKGGCDQG LVPIPLLANL TVEAQPPWLP GLEARYVSFS RDLMADAQRQ GRPFFLYYAS HHTHYPQFSG QSFTKRSGRG PFGDSLMELD GAVGALMTTV GDLGLLEETL VIFTADNGPE LMRMSNGGCS GLLRCGKGTT FEGGVREPAL VYWPGHITPG VTHELASSLD LLPTLAALTG APLPNVTLDG VDISPLLLGT GKSPRKSVFF YPPYPDEIHG VFAVRNGKYK AHFFTQGSAH SDTTSDPACH AANRLTAHEP PLLYDLSQDP GENYNVLESI EGVSPEALQA LKHIQLLKAQ YDAAMTFGPS QIAKGEDPAL QICCQPSCTP HPVCCHCPGS QSHHHHHH | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |