missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse BCA 1 Protein
A cDNA sequence encoding the BCA 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 55985 |
---|---|
Name | BCA 1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | Cxcl13 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15904158
|
enQuireBio™
QP10530-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994148
|
enQuireBio™
QP10530-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15984148
|
enQuireBio™
QP10530-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
55985 | |
Research Use Only | |
Cxcl13 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ILEAHYTNLK CRCSGVISTV VGLNIIDRIQ VTPPGNGCPK TEVVIWTKMK KVICVNPRAK WLQRLLRHVQ SKSLSSTPQA PVSKRRAA | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE. |
BCA 1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50, as measured by its ability to chemoattract human CXCR5-transfected mouse BaF3 cells, is less than 2microg/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
The BCA1 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |