Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cathepsin G Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cathepsin G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5887-ec-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15958469
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_031826.1
Cathepsin G Protein
Research Use Only
Ctsg
Recombinant Protein
E. coli
IIGGREARPH SYPYMAFLLI QSPEGLSACG GFLVREDFVL TAAHCLGSSI NVTLGAHNIQ MRERTQQLIT VLRAIRHPDY NPQNIRNDIM LLQLRRRARR SGSVKPVALP QASKKLQPGD LCTVAGWGRV SQSRGTNVLQ EVQLRVQMDQ MCANRFQFYN SQTQICVGNP RERKSAFRGD SGGPLVCSNV AQGIVSYGSN NGNPPAVFTK IQSFMPWIKR TMRRFAPRYQ RPANSLSQAQ T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13035
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol