Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL5 / RANTES Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5453-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15936159
  • 2600.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_038681.2
CCL5 / RANTES Protein
Research Use Only
CCL5
Recombinant Protein
E. coli
SPYGSDTTPC CFAYLSLALP RAHVKEYFYT SSKCSNLAVV FVTRRNRQVC ANPEKKWVQE YINYLEMS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
20304
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity in the THP-1 chemotaxis assay.
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA