Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CNDP1 Protein
A cDNA sequence encoding the CNDP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | CNDP1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15917358
|
enQuireBio™
QP11467-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15997348
|
enQuireBio™
QP11467-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15907358
|
enQuireBio™
QP11467-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CNDP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
CNDP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MFSSAHSGLL EKLFHYIDLH QDEFVQTLKE WVAIESDSVQ PVPRLRQKLF QMMALAADKL RNLGAGVESI DLGSQQMPDG QSLPIPPILL AELGSDPEKP TVCFYGHLDV QPAQKDDGWL TDPYTLTEVD GKLYGRGATD NKGPVLAWIN AVSTFRALQQ DLPVNIKLIL EGMEEAGSIA LEELVMREKD HFFSSVDYIV ISDNLWLSQR KPALTYGTRG NCYFTVEVKC RDQDFHSGTF GGILNEPMAD LVALLGSLVD SSGHILIPGI YDQMAPITEG EKTMYKNIDM DLEEYQNINQ VEKFLFDTKE ELLMHLWRYP SLSIHGIEGA FDEPGTKTVI PGRVLGKFSI RLVPTMSPSV VEKQVTQHLE AVFSKRNSFN KMAVSMVLGL HPWTANVNDT QYLAAQRTIK TVFGVNPDMI RDGSTIPIAK IFQAITQKSV MMLPLGAVDD GEHSQNEKIN RWNYIQGSKL FAAFFLELSK QHSGHQMPSS VYLEHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |