Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CTSB Protein
A cDNA sequence encoding the CTSB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 13030 |
---|---|
Name | CTSB Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | Ctsb |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15944268
|
enQuireBio™
QP10566-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15934268
|
enQuireBio™
QP10566-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924268
|
enQuireBio™
QP10566-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
13030 | |
Research Use Only | |
Ctsb | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
HDKPSFHPLS DDLINYINKQ NTTWQAGRNF YNVDISYLKK LCGTVLGGPK LPGRVAFGED IDLPETFDAR EQWSNCPTIG QIRDQGSCGS CWAFGAVEAI SDRTCIHTNG RVNVEVSAED LLTCCGIQCG DGCNGGYPSG AWSFWTKKGL VSGGVYNSHV GCLPYTIPPC EHHVNGSRPP CTGEGDTPRC NKSCEAGYSP SYKEDKHFGY TSYSVSNSVK EIMAEIYKNG PVEGAFTVFS DFLTYKSGVY KHEAGDMMGG HAIRILGWGV ENGVPYWLAA NSWNLDWGDN GFFKILRGEN HCGIESEIVA GIPRTDQYWG RFLEHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
CTSB Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 2,000 pmol/min/ug and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1pmole of Z-Arg-Arg-AMC to Z-Arg-Arg and AMC per minute at pH 6.0 at 37C. | |
Mouse | |
His | |
CTSB protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |