Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cyclophilin A Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11577-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917698
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
268373
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVNPTVF FDITADDEPL GRVSFELFAD KVPKTAENFR ALSTGEKGFG YKGSSFHRII PGFMCQGGDF TRHNGTGGRS IYGEKFEDEN FILKHTGPGI LSMANAGPNT NGSQFFICTA KTEWLDGKHV VFGKVKEGMN IVEAMERFGS RNGKTSKKIT ISDCGQL
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Cyclophilin A Protein
Research Use Only
Ppia
Mouse
His
Cyclophilin A protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.