Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse DHFR Protein
A cDNA sequence encoding the DHFR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10575-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914298
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DHFR Protein
Research Use Only
Specific activity is > 0.2 units/mg, in which one unit will convert 1.0 umole of 7,8 –dihydrofloate and beta-NADPH to 5,6,7,8-tetrahydrofloate and beta-NADP per min at pH 6.5 at 25C.
Mouse
His
The DHFR solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer(pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl.
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVRPLNCIVA VSQNMGIGKN GDLPWPPLRN EFKYFQRMTT TSSVEGKQNL VIMGRKTWFS IPEKNRPLKD RINIVLSREL KEPPRGAHFL AKSLDDALRL IEQPELASKV DMVWIVGGSS VYQEAMNQPG HLRLFVTRIM QEFESDTFFP EIDLGKYKLL PEYPGVLSEV QEEKGIKYKF EVYEKKD
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.