Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GDA Protein
A cDNA sequence encoding the GDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10627-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924458
  • 137.00 € / 1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GDA Protein
Research Use Only
Specific activity is > 4,000 pmol/min/ug, and is defined asthe amount of enzyme that convert guanine to xanthine per minute at pH 8.0 at 37C.
Mouse
His
GDA protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol .
1 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCAARTP PLALVFRGTF VHSTWTCPME VLRDHLLGVS DSGKIVFLEE SSQQEKLAKE WCFKPCEIRE LSHHEFFMPG LVDTHIHAPQ YAFAGSNVDL PLLEWLNKYT FPTEQRFRST DVAEEVYTRV VRRTLKNGTT TACYFGTIHT DSSLILAEIT DKFGQRAFVG KVCMDLNDTV PEYKETTEES VKETERFVSE MLQKNYPRVK PIVTPRFTLS CTETLMSELG NIAKTHDLYI QSHISENREE IEAVKSLYPS YKNYTDVYDK NNLLTNKTVM AHGCYLSEEE LNIFSERGAS IAHCPNSNLS LSSGLLNVLE VLKHKVKIGL GTDVAGGYSY SMLDAIRRAV MVSNVLLINK VNEKNLTLKE VFRLATLGGS QALGLDSEIG NFEVGKEFDA LLINPRASDS PIDLFYGDFV GDISEAVIQK FLYLGDDRNI EEVYVGGKQV VPFSSSV
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.