Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GDF15 Protein
A cDNA sequence encoding the GDF15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11948-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918898
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
23886
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSAHAHPR DSCPLGPGRC CHLETVQATL EDLGWSDWVL SPRQLQLSMC VGECPHLYRS ANTHAQIKAR LHGLQPDKVP APCCVPSSYT PVVLMHRTDS GVSLQTYDDL VARGCHCA
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
GDF15 Protein
Research Use Only
Gdf15
Mouse
His
GDF15 protein solution (1.0 mg/ml) containing 20mM Phosphate buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.