Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL17RB Protein
A cDNA sequence encoding the IL17RB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12410-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900339
  • 181.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
192199
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Rspo1
Mouse
His
IL17RB protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IL17RB Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Insect
ADPREPTIQC GSETGPSPEW MVQHTLTPGD LRDLQVELVK TSVAAEEFSI LMNISWILRA DASIRLLKAT KICVSGKNNM NSYSCVRCNY TEAFQSQTRP SGGKWTFSYV GFPVELSTLY LISAHNIPNA NMNEDSPSLS VNFTSPGCLN HVMKYKKQCT EAGSLWDPDI TACKKNEKMV EVNFTTNPLG NRYTILIQRD TTLGFSRVLE NKLMRTSVAI PVTEESEGAV VQLTPYLHTC GNDCIRREGT VVLCSETSAP IPPDDNRRML GGVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLP PSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGKHHHHH H