Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5444-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15936139
  • 7420.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001158196.1
IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Research Use Only
IL33
Recombinant Protein
E. coli
MSIQGTSLLT QSPASLSTYN DQSVSFVLEN GCYVINVDDS GKDQEQDQVL LRYYESPCPA SQSGDGVDGK KLMVNMSPIK DTDIWLHAND KDYSVELQRG DVSPPEQAFF VLHKKSSDFV SFECKNLPGT YIGVKDNQLA LVEEKDESCN NIMFKLSKI
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
77125
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the D10S cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^5 units/mg.
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5