Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IMPAD1 Protein
A cDNA sequence encoding the IMPAD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 242291
Name IMPAD1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol Impad1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15944998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10731-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15934998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10731-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15924998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10731-100UG
100 μg
1815.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
242291
Research Use Only
Impad1
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPGRFSLFG LGSEPAAGEA EVASDGGTVD LREMLAVAVL AAERGGDEVR RVRESNVLHE KSKGKTREGA DDKMTSGDVL SNRKMFYLLK TAFPNVQINT EEHVDASDKE VIVWNRKIPE DILKEIAAPK EVPAESVTVW IDPLDATQEY TEDLRKYVTT MVCVAVNGKP VLGVIHKPFS EYTAWAMVDG GSNVKARSSY NEKTPKIIVS RSHAGMVKQV ALQTFGNQTS IIPAGGAGYK VLALLDVPDM TQEKADLYIH VTYIKKWDIC AGNAILKALG GHMTTLNGEE ISYTGSDGIE GGLLASIRMN HQALVRKLPD LEKSGHHHHH HH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
IMPAD1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 5,000 pmol/min/ug and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze Adenosine 3, 5-diphosphate per minute at pH 7.5 at 25C.
Mouse
His
IMPAD1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.