missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LDHA Protein
A cDNA sequence encoding the LDHA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 16828 |
---|---|
Name | LDHA Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | Ldha |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15935038
|
enQuireBio™
QP10743-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925038
|
enQuireBio™
QP10743-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915038
|
enQuireBio™
QP10743-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
16828 | |
Research Use Only | |
Ldha | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MATLKDQLIV NLLKEEQAPQ NKITVVGVGA VGMACAISIL MKDLADELAL VDVMEDKLKG EMMDLQHGSL FLKTPKIVSS KDYCVTANSK LVIITAGARQ QEGESRLNLV QRNVNIFKFI IPNIVKYSPH CKLLIVSNPV DILTYVAWKI SGFPKNRVIG SGCNLDSARF RYLMGERLGV HALSCHGWVL GEHGDSSVPV WSGVNVAGVS LKSLNPELGT DADKEQWKEV HKQVVDSAYE VIKLKGYTSW AIGLSVADLA ESIMKNLRRV HPISTMIKGL YGINEDVFLS VPCILGQNGI SDVVKVTLTP EEEARLKKSA DTLWGIQKEL QFLEHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
LDHA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 250 units/mg, and is defined as the Amount of enzyme that convert 1.0 umole of pyruvate to L-lactate and per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Mouse | |
His | |
LDHA protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |