Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LGALS3 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | LGALS3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900829
|
enQuireBio™
QP12563-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15980819
|
enQuireBio™
QP12563-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990819
|
enQuireBio™
QP12563-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
LGALS3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
The LGALS3 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol, 1mM DTT and 2mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADSFSL NDALAGSGNP NPQGYPGAWG NQPGAGGYPG AAYPGAYPGQ APPGAYPGQA PPGAYPGQAP PSAYPGPTAP GAYPGPTAPG AYPGSTAPGA FPGQPGAPGA YPSAPGGYPA AGPYGVPAGP LTVPYDLPLP GGVMPRMLIT IMGTVKPNAN RIVLDFRRGN DVAFHFNPRF NENNRRVIVC NTKQDNNWGK EERQSAFPFE SGKPFKIQVL VEADHFKVAV NDAHLLQYNH RMKNLREISQ LGISGDITLT SANHAMI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |