Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LRPAP1 Protein
A cDNA sequence encoding the LRPAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12586-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15910909
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
LRPAP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQPIAGHG GKYSREKNEP EMAAKRESGE EFRMEKLNQL WEKAKRLHLS PVRLAELHSD LKIQERDELN WKKLKVEGLD KDGEKEAKLI HNLNVILARY GLDGRKDAQM VHSNALNEDT QDELGDPRLE KLWHKAKTSG KFSSEELDKL WREFLHYKEK IQEYNVLLDT LSRAEEGYEN LLSPSDMAHI KSDTLISKHS ELKDRLRSIN QGLDRLRKVS HQGYGSTTEF EEPRVIDLWD LAQSANFTEK ELESFREELK HFEAKIEKHN HYQKQLEISH QKLKHVESIG DPEHISRNKE KYVLLEEKTK ELGYKVKKHL QDLSSRVSRA RHNEL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
LRPAP1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.