Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LY-96 / ESOP-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LY-96 / ESOP-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001153183.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 17087 |
Name | LY-96 / ESOP-1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16022500
|
enQuireBio™
QP6327-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16042500
|
enQuireBio™
QP6327-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16032500
|
enQuireBio™
QP6327-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16052500
|
enQuireBio™
QP6327-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16062500
|
enQuireBio™
QP6327-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072500
|
enQuireBio™
QP6327-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001153183.1 | |
LY-96 / ESOP-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
17087 | |
Research Use Only | |
LY96 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EKQQWFCNSS DAIISYSYCD HLKFPISISS EPCIRLRGTN GFVHVEFIPR GNLKYLYFNL FISVNSIELP KRKEVLCHGH DDDYSFCRAL KGETVNTSIP FSFEGILFPK GHYRCVAEAI AGDTEEKLFC LNFTIIHRRD VN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |