Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Midkine Protein
A cDNA sequence encoding the Midkine was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | Midkine Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human neutrophils using a concentration range of 10-100 ng/ml corresponding to a specific activity of 10,000-100,000IU/mg. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945168
|
enQuireBio™
QP10786-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935168
|
enQuireBio™
QP10786-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925168
|
enQuireBio™
QP10786-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Midkine Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VAKKKEKVKK GSECSEWTWG PCTPSSKDCG MGFREGTCGA QTQRVHCKVP CNWKKEFGAD CKYKFESWGA CDGSTGTKAR QGTLKKARYN AQCQETIRVT KPCTSKTKSK TKAKKGKGKD | |
Greater than 95.0% as determined by HPLC and SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human neutrophils using a concentration range of 10-100 ng/ml corresponding to a specific activity of 10,000-100,000IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |