Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MIP-3 beta / CCL19 Protein
Recombinant Protein
2600.00 € - 4240.00 €
Spezifikation
Name | MIP-3 beta / CCL19 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Gensymbol | Scya19 |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915729
|
enQuireBio™
QP5219-500UG |
500 μg |
2600.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905729
|
enQuireBio™
QP5219-1MG |
1 mg |
4240.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
MIP-3 beta / CCL19 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GANDAEDCCL SVTQRPIPGN IVKAFRYLLN EDGCRVPAVV FTTLRGYQLC APPDQPWVDR IIRRLKKSSA KNKGNSTRRS PVS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Scya19 | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |