Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MYL9 Protein
A cDNA sequence encoding the MYL9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12774-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15931499
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MYL9 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSSKRA KAKTTKKRPQ RATSNVFAMF DQSQIQEFKE AFNMIDQNRD GFIDKEDLHD MLASLGKNPT DEYLEGMMNE APGPINFTMF LTMFGEKLNG TDPEDVIRNA FACFDEEASG FIHEDHLREL LTTMGDRFTD EEVDEMYREA PIDKKGNFNY VEFTRILKHG AKDKDD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
MYL9 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.