Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nmes1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nmes1, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00 € - 1690.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001004174.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 433470 |
Name | Nmes1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16050791
|
enQuireBio™
QP7786-MA-20UG |
20 μg |
605.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16040791
|
enQuireBio™
QP7786-MA-100UG |
100 μg |
1690.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16060791
|
enQuireBio™
QP7786-MA-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001004174.1 | |
Nmes1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
Flag | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
433470 | |
Research Use Only | |
Nmes1 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
MGVFQILMKN KELIPLAFFI SVAATGATSF ALYALKKTDV VIDRKRNPEP WEMVDPTQPQ KLITINQQWK PVEELQKVRR ATR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |