Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NPM1 / Nucleophosmin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) NPM1 / Nucleophosmin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_032748.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 18148 |
Name | NPM1 / Nucleophosmin Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16040491
|
enQuireBio™
QP7731-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16060491
|
enQuireBio™
QP7731-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16050491
|
enQuireBio™
QP7731-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16070491
|
enQuireBio™
QP7731-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16080491
|
enQuireBio™
QP7731-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16090491
|
enQuireBio™
QP7731-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_032748.1 | |
NPM1 / Nucleophosmin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18148 | |
Research Use Only | |
Npm1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEDSMDMDMS PLRPQNYLFG CELKADKDYH FKVDNDENEH QLSLRTVSLG AGAKDELHIV EAEAMNYEGS PIKVTLATLK MSVQPTVSLG GFEITPPVVL RLKCGSGPVH ISGQHLVAVE EDAESEDEDE EDVKLLGMSG KRSAPGGGNK VPQKKVKLDE DDEDDDEDDE DDEDDDDDDF DEEETEEKVP VKKSVRDTPA KNAQKSNQNG KDLKPSTPRS KGQESFKKQE KTPKTPKGPS SVEDIKAKMQ ASIEKGGSLP KVEAKFINYV KNCFRMTDQE AIQDLWQWRK SL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |