Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PDGFA Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5462-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916179
  • 112.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_032834.1
PDGFA Protein
Research Use Only
PDGFA
Recombinant Protein
E. coli
MSIEEAVPAV CKTRTVIYEI PRSQVDPTSA NFLIWPPCVE VKRCTGCCNT SSVKCQPSRV HHRSVKVAKV EYVRKKPKLK EVQVRLEEHL ECACATSNLN PDHREEETGR RRESGKNRKR KRLKPT
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
18590
2 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
3T3 cell proliferation significantly induced by less than 10 ng/ml of Mouse PDGFA (activity of at least 1.0 x 10^5 units/ml).
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA