missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Pituitary homeobox 3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Pituitary homeobox 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_032878.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 18742 |
Name | Pituitary homeobox 3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16043730
|
enQuireBio™
QP6496-YE-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16063730
|
enQuireBio™
QP6496-YE-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16053730
|
enQuireBio™
QP6496-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16073730
|
enQuireBio™
QP6496-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16083730
|
enQuireBio™
QP6496-YE-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16093730
|
enQuireBio™
QP6496-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_032878.1 | |
Pituitary homeobox 3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18742 | |
Research Use Only | |
Pitx3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MEFGLLGEAE ARSPALSLSD AGTPHPPLPE HGCKGQEHSD SEKASASLPG GSPEDGSLKK KQRRQRTHFT SQQLQELEAT FQRNRYPDMS TREEIAVWTN LTEARVRVWF KNRRAKWRKR ERSQQAELCK GGFAAPLGGL VPPYEEVYPG YSYGNWPPKA LAPPLAAKTF PFAFNSVNVG PLASQPVFSP PSSIAASMVP SAAAAPGTVP GPGALQGLGG APPGLAPAAV SSGAVSCPYA SAAAAAAAAA SSPYVYRDPC NSSLASLRLK AKQHASFSYP AVPGPPPAAN LSPCQYAVER PV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |