Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RAET1E Protein
A cDNA sequence encoding the RAET1E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13253-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15992979
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAET1E Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
LDDAHSLRCN LTIKDPTSAD LPWCDVKCSV DEITILHLNN INKTMTSGDP GKMANATGKC LTQPLNDLCQ ELRDKVSNTK VDTHKTNGYP HLQVTMIYPQ SQGQTPSATW EFNISDSYFF TFYTENMSWR SANDESGVIM NKWKDDGDLV QQLKYFIPQC RQKIDEFLKQ SKEKPRSTSR SPSITQLTST SPLPPPSHSL EHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
RAET1E protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.