Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A15 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13390-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903419
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
S100A15 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPDTPV EDSLFQIIHC FHHYAAREGD KETLSLEELK ALLLDSVPRF MDTLGRRQPY YITELFRAAD KNKDNQICFD EFLYILGKLV KDYHLQFHRQ LCAHYCTEHS LY
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
The S100A15 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM NaCl and 20% glycerol.